Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein
Código de producto. 16038290
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16038290 200 μg 200 microgramos
16018290 10 μg 10 microgramos
16058290 50 μg 50 microgramos
16008290 100 μg 100 microgramos
16048290 500 μg 500 microgramos
16028290 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16038290
Marca: enQuireBio™ QP7335ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O157:H7 Cyclophilin A / PPIA / CYPA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_312241.1
ID de gen (Entrez) 915930
Nombre Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PPIA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AKGDPHVLLT TSAGNIELEL DKQKAPVSVQ NFVDYVNSGF YNNTTFHRVI PGFMIQGGGF TEQMQQKKPN PPIKNEADNG LRNTRGTIAM ARTADKDSAT SQFFINVADN AFLDHGQRDF GYAVFGKVVK GMDVADKISQ VPTHDVGPYQ NVPSKPVVIL SAKVLP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.