Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli CS6 fimbrial subunit B Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | WP_000913743.1 |
| Nombre | CS6 fimbrial subunit B Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | cssB |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Especie | Yeast |
| Mostrar más |