Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Chaperone SurA Protein
Código de producto. 16008230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16008230 100 μg 100 microgramos
16018230 10 μg 10 microgramos
16058230 50 μg 50 microgramos
16038230 200 μg 200 microgramos
16048230 500 μg 500 microgramos
16028230 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16008230
Marca: enQuireBio™ QP7328ec100ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Chaperone SurA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_414595.1
ID de gen (Entrez) 944812
Nombre Chaperone SurA Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen surA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia APQVVDKVAA VVNNGVVLES DVDGLMQSVK LNAAQARQQL PDDATLRHQI MERLIMDQII LQMGQKMGVK ISDEQLDQAI ANIAKQNNMT LDQMRSRLAY DGLNYNTYRN QIRKEMIISE VRNNEVRRRI TILPQEVESL AQQVGNQNDA STELNLSHIL IPLPENPTSD QVNEAESQAR AIVDQARNGA DFGKLAIAHS ADQQALNGGQ MGWGRIQELP GIFAQALSTA KKGDIVGPIR SGVGFHILKV NDLRGESKNI SVTEVHARHI LLKPSPIMTD EQARVKLEQI AADIKSGKTT FAAAAKEFSQ DPGSANQGGD LGWATPDIFD PAFRDALTRL NKGQMSAPVH SSFGWHLIEL LDTRNVDKTD AAQKDRAYRM LMNRKFSEEA ASWMQEQRAS AYVKILSN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.