Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Chaperone protein DnaK Protein
Código de producto. 16099880
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Unit Size:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Product Code. Cantidad unitSize
16099880 100 μg 100 microgramos
16009890 10 μg 10 microgramos
16049890 50 μg 50 microgramos
16029890 200 μg 200 microgramos
16039890 500 μg 500 microgramos
16019890 1 mg 1 miligramo
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16099880
Brand: enQuireBio™ QP7629ec100ug
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Chaperone protein DnaK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso WP_000516135.1
Nombre Chaperone protein DnaK Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen dnaK
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGKIIGIDLG TTNSCVAIMD GTTPRVLENA EGDRTTPSII AYTQDGETLV GQPAKRQAVT NPQNTLFAIK RLIGRRFQDE EVQRDVSIMP FKIIAADNGD AWVEVKGQKM APPQISAEVL KKMKKTAEDY LGEPVTEAVI TVPAYFNDAQ RQATKDAGRI AGLEVKRIIN EPTAAALAYG LDKGTGNRTI AVYDLGGGTF DISIIEIDEV DGEKTFEVLA TNGDTHLGGE DFDSRLINYL VEEFKKDQGI DLRNDPLAMQ RLKEAAEKAK IELSSAQQTD VNLPYITADA TGPKHMNIKV TRAKLESLVE DLVNRSIEPL KVALQDAGLS VSDIDDVILV GGQTRMPMVQ KKVAEFFGKE PRKDVNPDEA VAIGAAVQGG VLTGDVKDVL LLDVTPLSLG IETMGGVMTT LIAKNTTIPT KHSQVFSTAE DNQSAVTIHV LQGERKRAAD NKSLGQFNLD GINPAPRGMP QIEVTFDIDA DGILHVSAKD KNSGKEQKIT IKASSGLNED EIQKMVRDAE ANAEADRKFE ELVQTRNQGD HLLHSTRKQV EEAGDKLPAD DKTAIESALT ALETALKGED KAAIEAKMQE LAQVSQKLME IAQQQHAQQQ TAGADASANN AKDDDVVDAE FEEVKDKK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.