missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Chaperone protein DnaK Protein

Código de producto. 16009890
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16009890 10 μg 10 microgramos
16049890 50 μg 50 microgramos
16099880 100 μg 100 microgramos
16029890 200 μg 200 microgramos
16039890 500 μg 500 microgramos
16019890 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16009890

Marca: enQuireBio™ QP7629ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Chaperone protein DnaK, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso WP_000516135.1
Nombre Chaperone protein DnaK Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen dnaK
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGKIIGIDLG TTNSCVAIMD GTTPRVLENA EGDRTTPSII AYTQDGETLV GQPAKRQAVT NPQNTLFAIK RLIGRRFQDE EVQRDVSIMP FKIIAADNGD AWVEVKGQKM APPQISAEVL KKMKKTAEDY LGEPVTEAVI TVPAYFNDAQ RQATKDAGRI AGLEVKRIIN EPTAAALAYG LDKGTGNRTI AVYDLGGGTF DISIIEIDEV DGEKTFEVLA TNGDTHLGGE DFDSRLINYL VEEFKKDQGI DLRNDPLAMQ RLKEAAEKAK IELSSAQQTD VNLPYITADA TGPKHMNIKV TRAKLESLVE DLVNRSIEPL KVALQDAGLS VSDIDDVILV GGQTRMPMVQ KKVAEFFGKE PRKDVNPDEA VAIGAAVQGG VLTGDVKDVL LLDVTPLSLG IETMGGVMTT LIAKNTTIPT KHSQVFSTAE DNQSAVTIHV LQGERKRAAD NKSLGQFNLD GINPAPRGMP QIEVTFDIDA DGILHVSAKD KNSGKEQKIT IKASSGLNED EIQKMVRDAE ANAEADRKFE ELVQTRNQGD HLLHSTRKQV EEAGDKLPAD DKTAIESALT ALETALKGED KAAIEAKMQE LAQVSQKLME IAQQQHAQQQ TAGADASANN AKDDDVVDAE FEEVKDKK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.