Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Beta-lactamase TEM Protein
Código de producto. 16077880
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16077880
Marca: enQuireBio™ QP7256ec1mg
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Beta-lactamase TEM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_943295.1
ID de gen (Entrez) 10076131
Nombre Beta-lactamase TEM Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen bla
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia HPETLVKVKD AEDQLGARVG YIELDLNSGK ILESFRPEER FPMMSTFKVL LCGAVLSRVD AGQEQLGRRI HYSQNDLVEY SPVTEKHLTD GMTVRELCSA AITMSDNTAA NLLLTTIGGP KELTAFLHNM GDHVTRLDRW EPELNEAIPN DERDTTMPAA MATTLRKLLT GELLTLASRQ QLIDWMEADK VAGPLLRSAL PAGWFIADKS GAGERGSRGI IAALGPDGKP SRIVVIYTTG SQATMDERNR QIAEIGASLI KHW
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.