Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Beta-lactamase CTX-M-1 Protein
Código de producto. 16037510
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16037510 200 μg 200 microgramos
16017510 10 μg 10 microgramos
16057510 50 μg 50 microgramos
16007510 100 μg 100 microgramos
16047510 500 μg 500 microgramos
16027510 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16037510 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7160ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Beta-lactamase CTX-M-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_013188473.1
ID de gen (Entrez) 13909205
Nombre Beta-lactamase CTX-M-1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen bla
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia QTADVQQKLA ELERQSGGRL GVALINTADN SQILYRADER FAMCSTSKVM AVAAVLKKSE SEPNLLNQRV EIKKSDLVNY NPIAEKHVDG TMSLAELSAA ALQYSDNVAM NKLISHVGGP ASVTAFARQL GDETFRLDRT EPTLNTAIPG DPRDTTSPRA MAQTLRNLTL GKALGDSQRA QLVTWMKGNT TGAASIQAGL PASWVVGDKT GSGDYGTTND IAVIWPKDRA PLILVTYFTQ PQPKAESRRD VLASAAKIVT NGL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.