Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli ATP-dependent DNA helicase RecQ Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | WP_000035581.1 |
| ID de gen (Entrez) | 948318 |
| Nombre | ATP-dependent DNA helicase RecQ Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | recQ |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Mostrar más |