missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. Coli ANSA Protein

Código de producto. p-7148842
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Artikelnummer. Cantidad unitSize
15905918 5 μg 5 microgramos
15995908 20 μg 20 microgramos
15985908 1 mg 1 miligramo
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15905918

Marke: enQuireBio™ QP110275ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A cDNA sequence encoding the ANSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spezifikation

ID de gen (Entrez) 946278
Nombre ANSA Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ansA
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQKKSIYVAY TGGTIGMQRS EQGYIPVSGH LQRQLALMPE FHRPEMPDFT IHEYTPLMDS SDMTPEDWQH IAEDIKAHYD DYDGFVILHG TDTMAYTASA LSFMLENLGK PVIVTGSQIP LAELRSDGQI NLLNALYVAA NYPINEVTLF FNNRLYRGNR TTKAHADGFD AFASPNLPPL LEAGIHIRRL NTPPAPHGEG ELIVHPITPQ PIGVVTIYPG ISADVVRNFL RQPVKALILR SYGVGNAPQN KAFLQELQEA SDRGIVVVNL TQCMSGKVNM GGYATGNALA HAGVIGGADM TVEATLTKLH YLLSQELDTE TIRKAMSQNL RGELTPDD
Tampón The ANSA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 2mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.