Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli ANSA Protein
Código de producto. 15985908
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15985908
Marca: enQuireBio™ QP110271mg
A cDNA sequence encoding the ANSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 946278
Nombre ANSA Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ansA
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQKKSIYVAY TGGTIGMQRS EQGYIPVSGH LQRQLALMPE FHRPEMPDFT IHEYTPLMDS SDMTPEDWQH IAEDIKAHYD DYDGFVILHG TDTMAYTASA LSFMLENLGK PVIVTGSQIP LAELRSDGQI NLLNALYVAA NYPINEVTLF FNNRLYRGNR TTKAHADGFD AFASPNLPPL LEAGIHIRRL NTPPAPHGEG ELIVHPITPQ PIGVVTIYPG ISADVVRNFL RQPVKALILR SYGVGNAPQN KAFLQELQEA SDRGIVVVNL TQCMSGKVNM GGYATGNALA HAGVIGGADM TVEATLTKLH YLLSQELDTE TIRKAMSQNL RGELTPDD
Tampón The ANSA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 2mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.