Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase Protein
Código de producto. 16037190
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16037190
Marca: enQuireBio™ QP7047ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_417884.1
ID de gen (Entrez) 947934
Nombre Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen glpD
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia METKDLIVIG GGINGAGIAA DAAGRGLSVL MLEAQDLACA TSSASSKLIH GGLRYLEHYE FRLVSEALAE REVLLKMAPH IAFPMRFRLP HRPHLRPAWM IRIGLFMYDH LGKRTSLPGS TGLRFGANSV LKPEIKRGFE YSDCWVDDAR LVLANAQMVV RKGGEVLTRT RATSARRENG LWIVEAEDID TGKKYSWQAR GLVNATGPWV KQFFDDGMHL PSPYGIRLIK GSHIVVPRVH TQKQAYILQN EDKRIVFVIP WMDEFSIIGT TDVEYKGDPK AVKIEESEIN YLLNVYNTHF KKQLSRDDIV WTYSGVRPLC DDESDSPQAI TRDYTLDIHD ENGKAPLLSV FGGKLTTYRK LAEHALEKLT PYYQGIGPAW TKESVLPGGA IEGDRDDYAA RLRRRYPFLT ESLARHYART YGSNSELLLG NAGTVSDLGE DFGHEFYEAE LKYLVDHEWV RRADDALWRR TKQGMWLNAD QQSRVSQWLV EYTQQRLSLA S
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.