Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli ADK Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_415007.1 |
| ID de gen (Entrez) | 945097 |
| Nombre | ADK Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | adk |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Show More |