Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L6 Protein
Código de producto. 16005641
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16005641 10 μg 10 microgramos
16045641 50 μg 50 microgramos
16095631 100 μg 100 microgramos
16025641 200 μg 200 microgramos
16035641 500 μg 500 microgramos
16015641 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16005641 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8624ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 50S ribosomal protein L6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_417764.1
ID de gen (Entrez) 947803
Nombre 50S ribosomal protein L6 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen rplF
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SRVAKAPVVV PAGVDVKING QVITIKGKNG ELTRTLNDAV EVKHADNTLT FGPRDGYADG WAQAGTARAL LNSMVIGVTE GFTKKLQLVG VGYRAAVKGN VINLSLGFSH PVDHQLPAGI TAECPTQTEI VLKGADKQVI GQVAADLRAY RRPEPYKGKG VRYADEVVRT KEAK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.