Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L35 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_416232.3 |
| ID de gen (Entrez) | 32367223 |
| Nombre | 50S ribosomal protein L35 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | rpmI |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Mostrar más |