Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S7 Protein
Código de producto. 16015561
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16015561 100 μg 100 microgramos
16025561 10 μg 10 microgramos
16065561 50 μg 50 microgramos
16045561 200 μg 200 microgramos
16055561 500 μg 500 microgramos
16035561 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16015561 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8611ec100ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_417800.1
ID de gen (Entrez) 947846
Nombre 30S ribosomal protein S7 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen rpsG
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia PRRRVIGQRK ILPDPKFGSE LLAKFVNILM VDGKKSTAES IVYSALETLA QRSGKSELEA FEVALENVRP TVEVKSRRVG GSTYQVPVEV RPVRRNALAM RWIVEAARKR GDKSMALRLA NELSDAAENK GTAVKKREDV HRMAEANKAF AHYRWLSLRS FSHQAGASSK QPALGYLN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.