missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S3 Protein

Código de producto. 16015581
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16015581 1 mg 1 miligramo
16005581 10 μg 10 microgramos
16045581 50 μg 50 microgramos
16095571 100 μg 100 microgramos
16025581 200 μg 200 microgramos
16035581 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16015581

Marca: enQuireBio™ QP8614ec1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_417773.1
ID de gen (Entrez) 32441479
Nombre 30S ribosomal protein S3 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen rpsC
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GQKVHPNGIR LGIVKPWNST WFANTKEFAD NLDSDFKVRQ YLTKELAKAS VSRIVIERPA KSIRVTIHTA RPGIVIGKKG EDVEKLRKVV ADIAGVPAQI NIAEVRKPEL DAKLVADSIT SQLERRVMFR RAMKRAVQNA MRLGAKGIKV EVSGRLGGAE IARTEWYREG RVPLHTLRAD IDYNTSEAHT TYGVIGVKVW IFKGEILGGM AAVEQPEKPA AQPKKQQRKG RK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.