Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S15 Protein
Código de producto. 16095601
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16095601 100 μg 100 microgramos
16005611 10 μg 10 microgramos
16045611 50 μg 50 microgramos
16025611 200 μg 200 microgramos
16035611 500 μg 500 microgramos
16015611 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16095601
Marca: enQuireBio™ QP8619ec100ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_417634.1
ID de gen (Entrez) 947686
Nombre 30S ribosomal protein S15 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen rpsO
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SLSTEATAKI VSEFGRDAND TGSTEVQVAL LTAQINHLQG HFAEHKKDHH SRRGLLRMVS QRRKLLDYLK RKDVARYTQL IERLGLRR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.