Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S13 Protein
Código de producto. 16065611
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16065611 10 μg 10 microgramos
16005621 50 μg 50 microgramos
16055611 100 μg 100 microgramos
16085611 200 μg 200 microgramos
16095611 500 μg 500 microgramos
16075611 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16065611
Marca: enQuireBio™ QP8620ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_417757.1
ID de gen (Entrez) 947791
Nombre 30S ribosomal protein S13 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen rpsM
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ARIAGINIPD HKHAVIALTS IYGVGKTRSK AILAAAGIAE DVKISELSEG QIDTLRDEVA KFVVEGDLRR EISMSIKRLM DLGCYRGLRH RRGLPVRGQR TKTNARTRKG PRKPIKK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.