Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S13 Protein
Código de producto. 16055611
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16055611
Marca: enQuireBio™ QP8620ec100ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_417757.1
ID de gen (Entrez) 947791
Nombre 30S ribosomal protein S13 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen rpsM
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ARIAGINIPD HKHAVIALTS IYGVGKTRSK AILAAAGIAE DVKISELSEG QIDTLRDEVA KFVVEGDLRR EISMSIKRLM DLGCYRGLRH RRGLPVRGQR TKTNARTRKG PRKPIKK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.