Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Tight junction protein ZO-1 Protein
Código de producto. 16035930
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16035930 100 μg 100 microgramos
16045930 10 μg 10 microgramos
16085930 50 μg 50 microgramos
16065930 200 μg 200 microgramos
16075930 500 μg 500 microgramos
16055930 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16035930 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6798ec100ug
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Tight junction protein ZO-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001003140.1
ID de gen (Entrez) 403752
Nombre Tight junction protein ZO-1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TJP1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dog
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia VVATARGVFN NNGGVLSSIE TGVSIIIPQG AIPEGVEQEI YFKVCRDNSI LPPLDKEKGE TLLSPLVMCG PHGLKFLKPV ELRLPHCASM TPDGWSFALK SSDSSSGDPK TWQNKCLPGD PNYLVGANCV SVLIDHF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.