Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Serum Albumin / HSA / ALB Protein
Código de producto. 15956649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15956649 1 mg 1 miligramo
15946649 10 μg 10 microgramos
15986649 50 μg 50 microgramos
15936649 100 μg 100 microgramos
15966649 200 μg 200 microgramos
15976649 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15956649 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5642ye1mg
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Serum Albumin / HSA / ALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001003026.1
ID de gen (Entrez) 403550
Nombre Serum Albumin / HSA / ALB Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ALB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dog
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia EAYKSEIAHR YNDLGEEHFR GLVLVAFSQY LQQCPFEDHV KLAKEVTEFA KACAAEESGA NCDKSLHTLF GDKLCTVASL RDKYGDMADC CEKQEPDRNE CFLAHKDDNP GFPPLVAPEP DALCAAFQDN EQLFLGKYLY EIARRHPYFY APELLYYAQQ YKGVFAECCQ AADKAACLGP KIEALREKVL LSSAKERFKC ASLQKFGDRA FKAWSVARLS QRFPKADFAE ISKVVTDLTK VHKECCHGDL LECADDRADL AKYMCENQDS ISTKLKECCD KPVLEKSQCL AEVERDELPG DLPSLAADFV EDKEVCKNYQ EAKDVFLGTF LYEYARRHPE YSVSLLLRLA KEYEATLEKC CATDDPPTCY AKVLDEFKPL VDEPQNLVKT NCELFEKLGE YGFQNALLVR YTKKAPQVST PTLVEVSRKL GKVGTKCCKK PESERMSCAE DFLSVVLNRL CVLHEKTPVS ERVTKCCSES LVNRRPCFSG LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADLCTLPEAE KQVKKQTALV ELLKHKPKAT DEQLKTVMGD FGAFVEKCCA AENKEGCFSE EGPKLVAAAQ AALV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.