Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog LH-beta Protein
Código de producto. 16082320
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16082320 100 μg 100 microgramos
16092320 10 μg 10 microgramos
16032330 50 μg 50 microgramos
16012330 200 μg 200 microgramos
16022330 500 μg 500 microgramos
16002330 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16082320
Marca: enQuireBio™ QP6304ec100ug
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) LH-beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001183962.1
ID de gen (Entrez) 403959
Nombre LH-beta Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LHB
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dog
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SRGPLRPLCR PINATLAAEN EACPVCITFT TTICAGYCPS MVRVLPAALP PVPQPVCTYH ELHFASIRLP GCPPGVDPMV SFPVALSCRC GPCRLSNSDC GGPRAQSLAC DRPLLPGLLF L
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.