Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog IL4 / Interleukin-4 Protein
Código de producto. 16011700
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16011700 100 μg 100 microgramos
16021700 10 μg 10 microgramos
16061700 50 μg 50 microgramos
16041700 200 μg 200 microgramos
16051700 500 μg 500 microgramos
16031700 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16011700 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6222ec100ug
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) IL4 / Interleukin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001003159.1
ID de gen (Entrez) 403785
Nombre IL4 / Interleukin-4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dog
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia HNFNITIKEI IKMLNILTAR NDSCMELTVK DVFTAPKNTS DKEIFCRAAT VLRQIYTHNC SNRYLRGLYR NLSSMANKTC SMNEIKKSTL KDFLERLKVI MQKKYYRH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.