Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog IL-8 / CXCL8 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001003200.1 |
| ID de gen (Entrez) | 403850 |
| Nombre | IL-8 / CXCL8 Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | CXCL8 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Dog |
| Mostrar más |