Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Caveolin-1 Protein
Código de producto. 16037491
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16037491 1 mg 1 miligramo
16027491 10 μg 10 microgramos
16067491 50 μg 50 microgramos
16017491 100 μg 100 microgramos
16047491 200 μg 200 microgramos
16057491 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16037491
Marca: enQuireBio™ QP9031ye1mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Caveolin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001003296.1
ID de gen (Entrez) 403980
Nombre Caveolin-1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CAV1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dog
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSGGKYVDSE GHLYTVPIRE QGNIYKPNNK AMAEEMSEKQ VYDAHTKEID LVNRDPKHLN DDVVKIDFED VIAEPEGTHS FDGIWKASFT TFTVTKYWFY RLLSALFGIP MALIWGIYFA ILSFLHIWAV VPCIKSFLIE IQCISRVYSI YVHTFCDPFF EAVGKIFSNI RINMQKET
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.