Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | BCHE / Butyrylcholinesterase Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | BCHE |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Dog |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Show More |