Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
Código de producto. 15927169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15927169 100 μg 100 microgramos
15937169 10 μg 10 microgramos
15977169 50 μg 50 microgramos
15957169 200 μg 200 microgramos
15967169 500 μg 500 microgramos
15947169 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15927169 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5708ec100ug
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) BCHE / Butyrylcholinesterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BCHE
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dog
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia NTDQSFPGFP GSEMWNPNTD LSEDCLYLNV WIPTPKPKNA TVMIWIYGGG FQTGTSSLPV YDGKFLARVE RVIVVSVNYR VGALGFLALP GNPEAPGNLG LFDQQLALQW VQKNIAAFGG NPKSVTLFGE SAGAGSVGLH L
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.