Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Premembrane Protein
Código de producto. 15997918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15997918 100 μg 100 microgramos
15917928 500 μg 500 microgramos
15907928 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15997918
Marca: enQuireBio™ QP11652100ug
A cDNA sequence encoding the Dengue Premembrane was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Dengue Premembrane Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dengue Virus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón 50mM phosphate buffer saline, pH 7.4.
Grado de pureza o calidad Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).