Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 n Protein
Código de producto. p-7149477
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15907898
Marca: enQuireBio™ QP11643100ug
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 n was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Dengue NS1 n Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dengue Virus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Tampón 100mM Tris-Hcl pH 8.0, 60mM NaCl, and 5% Glycerol.
Grado de pureza o calidad Protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE.