Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-4 22kDa Protein
Código de producto. 15907878
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15907878
Marca: enQuireBio™ QP116361mg
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-4 22kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Dengue Envelope-4 22kDa Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dengue Virus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón Phosphate buffered saline, pH 7.4.
Grado de pureza o calidad Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).