missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-2 32kDa Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Dengue Envelope-2 32kDa Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Dengue Virus |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Tampón | Phosphate buffer. |
| Grado de pureza o calidad | Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?