Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Viral interleukin-10 homolog Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Viral interleukin-10 homolog Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | UL111A |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Cytomegalovirus |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His-SUMO |
| Mostrar más |