Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Viral interleukin-10 homolog Protein
Código de producto. 16087310
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16087310 10 μg 10 microgramos
16027320 50 μg 50 microgramos
16077310 100 μg 100 microgramos
16007320 200 μg 200 microgramos
16017320 500 μg 500 microgramos
16097310 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16087310
Marca: enQuireBio™ QP708010ug
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain AD169) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) Viral interleukin-10 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Viral interleukin-10 homolog Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen UL111A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Cytomegalovirus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SEEAKPATTT IKNTKPQCRP EDYATRLQDL RVTFHRVKPT LQREDDYSVW LDGTVVKGCW GCSVMDWLLR RYLEIVFPAG DHVYPGLKTE LHSMRSTLES IYKDMRQCPL LGCGDKSVIS RLSQEAERKS DNGTRKGLSE LDTLFSRLEE YLHSRK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.