Learn More
enQuireBio™ Recombinant CMV CMV Pp52 Protein
Código de producto. 15937348
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15937348
Marca: enQuireBio™ QP114641mg
A cDNA sequence encoding the CMV Pp52 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Pp52 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada CMV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50mM Tris pH 7.2, 1mM EDTA and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad CMV Pp52 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).