Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia W5 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | W5 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Chlamydia |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Tampón | 20mM Tris-HCl, pH 7.2, 1.5M urea and 50% glycerol. |
| Grado de pureza o calidad | Protein is >90% pure as determined by SDS- PAGE. |