Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chinese Hamster Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001233694.1 |
| ID de gen (Entrez) | 100689332 |
| Nombre | Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | PRDX1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Chinese Hamster |
| Mostrar más |