Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chimpanzee Glypican-3 Protein
Código de producto. 15992828
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 15992828
Marca: enQuireBio™ QP10081ma20ug
A DNA sequence encoding the Pan troglodytes (Chimpanzee) Glypican-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001129209.1
ID de gen (Entrez) 465866
Nombre Glypican-3 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GPC3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Chimpanzee
Especie Mammal
Etiqueta de proteína His
Secuencia QPPPPPPDAT CHQVRSFFQR LQPGLKWVPE TPVPGSDLQV CLPKGPTCCS RKMEEKYQLT ARLNMEQLLQ SASKELKFLI IQNAAVFQEA FEIVVRHAKN YTNAMFKNNY PSLTPQAFEF VGEFFTDVSL YILGSDINVD DMVNELFDSL FPVIYTQLMN PGLPDSALDI NECLRGARRD LKVFGNFPKL IMTQVSKSLQ VTRIFLQALN LGIEVINTTD HLKFSKDCGR MLTRMWYCSY CQGLMMVKPC GGYCNVVMQG CMAGVVEIDK YWREYILSLE ELVNGMYRIY DMENVLLGLF STIHDSIQYV QKNAGKLTTT IGKLCAHSQQ RQYRSAYYPE DLFIDKKVLK VARVEHEETL SSRRRELIQK LKSFISFYSA LPGYICSHSP VAENDTLCWN GQELVERYSQ KAARNGMKNQ FNLHELKMKG PEPVVSQIID KLKHINQLLR TMSVPKGRVL DKNLDEEGFE SGDCGDDEDE CIGGSGDGMM KVKNQLRFLA ELAYDLDVDD APGSNQQATP KDNEISTFHN LGNVHS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.