Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chikungunya Virus E1 Envelope Protein
Código de producto. p-7148272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15923988 100 μg 100 microgramos
15933988 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15923988 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP10474100ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Nombre E1 Envelope Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Untested
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Chikungunya virus (Strain: Senegal/37997)
Especie Human
Etiqueta de proteína Native
Tampón PBS, pH7.4.
Grado de pureza o calidad >90% as determined by SDS-PAGE.