Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chikungunya Virus CHIKV E1 Protein
A cDNA sequence encoding the CHIKV E1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | CHIKV E1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Chikungunya Virus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15987158
|
enQuireBio™
QP11405-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15977158
|
enQuireBio™
QP11405-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15967158
|
enQuireBio™
QP11405-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997158
|
enQuireBio™
QP11405-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907168
|
enQuireBio™
QP11405-EC-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CHIKV E1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Chikungunya Virus | |
Untagged | |
Protein is 95% pure as determined by 12.5% SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CHIKV E1 protein solution in 1xD-PBS, pH 7.4, 0.1% Thimerosal, 5mM EDTA, 1microg/ml of Leupeptin, and Pepstatin A. |