Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chikungunya Virus CHIKV E1 Protein
Código de producto. 15997158
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
15997158 500 μg 500 microgramos
15987158 2 μg 2 microgramos
15977158 10 μg 10 microgramos
15967158 100 μg 100 microgramos
15907168 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15997158
Marca: enQuireBio™ QP11405500ug
A cDNA sequence encoding the CHIKV E1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CHIKV E1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Chikungunya Virus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón CHIKV E1 protein solution in 1xD-PBS, pH 7.4, 0.1% Thimerosal, 5mM EDTA, 1microg/ml of Leupeptin, and Pepstatin A.
Grado de pureza o calidad Protein is 95% pure as determined by 12.5% SDS-PAGE.