Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Código de producto. 16095780
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16095780 100 μg 100 microgramos
16005790 10 μg 10 microgramos
16045790 50 μg 50 microgramos
16025790 200 μg 200 microgramos
16035790 500 μg 500 microgramos
16015790 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16095780
Marca: enQuireBio™ QP6779ec100ug
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) TGF-beta 1 / TGFB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TGFB1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Chicken
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia DLDTDYCFGP GTDEKNCCVR PLYIDFRKDL QWKWIHEPKG YMANFCMGPC PYIWSADTQY TKVLALYNQH NPGASAAPCC VPQTLDPLPI IYYVGRNVRV EQLSNMVVRA CKCS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.