Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Ovoinhibitor Protein
Código de producto. 16007070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16007070 1 mg 1 miligramo
16097060 10 μg 10 microgramos
16037070 50 μg 50 microgramos
16087060 100 μg 100 microgramos
16017070 200 μg 200 microgramos
16027070 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16007070
Marca: enQuireBio™ QP7020ec1mg
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Ovoinhibitor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Ovoinhibitor Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen OIH
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Chicken
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia VNCSLYASGI GKDGTSWVAC PRNLKPVCGT DGSTYSNECG ICLYNREHGA NVEKEYDGEC RPKHVMIDCS PYLQVVRDGN TMVACPRILK PVCGSDSFTY DNECGICAYN AEHHTNISKL HDGECKLEIG SVDCSKYPST VSKDGRTLVA CPRILSPVCG TDGFTYDNEC GICAHNAEQR THVSKKHDGK CRQEIPEIDC DQYPTRKTTG GKLLVRCPRI LLPVCGTDGF TYDNECGICA HNAQHGTEVK KSHDGRCKER STPLDCTQYL SNTQNGEAIT ACPFILQEVC GTDGVTYSND CSLCAHNIEL GTSVAKKHDG RCREEVPELD CSKYKTSTLK DGRQVVACTM IYDPVCATNG VTYASECTLC AHNLEQRTNL GKRKNGRCEE DITKEHCREF QKVSPICTME YVPHCGSDGV TYSNRCFFCN AYVQSNRTLN LVSMAAC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.