Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken DCX Protein
Código de producto. 16046691
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16046691 50 μg 50 microgramos
16006691 10 μg 10 microgramos
16096681 100 μg 100 microgramos
16026691 200 μg 200 microgramos
16036691 500 μg 500 microgramos
16016691 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16046691
Marca: enQuireBio™ QP8827ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) DCX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001292603.1
ID de gen (Entrez) 374242
Nombre DCX Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DCX
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Chicken
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MELDFGHFDE RDKASRNMRG TRMNGLPSPT HSAHCSFYRT RTLQALSNEK KAKKVRFYRN GDRYFKGIVY AVSSDRFRSF DALLADLTRS LSDNINLPQG VRYIYTIDGS RKIGSMDELE EGESYVCSSD NFFKKVEYTK NVNPNWSVNV KTSANQKAPQ SLASSNSAQA KENKDFVRPK LVTIIRSGVK PRKAVRVLLN KKTAHSFEQV LTDITEAIKL ETGVVKKLYT LDGKQVTCLH DFFGDDDVFI ACGPEKFRYA QDDFSLDESE CRVMKGSPAA ATGSKSSPTP QKSSAKSPAP MRRSKSPADS ANGTSSSQLS TPKSKQSPIS TPTSPGSLRK HKVDLYLPLS LDDSDSLGDS M
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.