Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cat CSF1R / MCSF Receptor / CD115 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001009231.1 |
| ID de gen (Entrez) | 493706 |
| Nombre | Cat CSF1R / MCSF Receptor / CD115 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | CSF1R |
| Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Mostrar más |