Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Major outer membrane porin, serovar A Protein
Código de producto. 16047460
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16047460
Marca: enQuireBio™ QP712910ug
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis Major outer membrane porin, serovar A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Major outer membrane porin, serovar A Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ompA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada C. trachomatis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia LPVGNPAEPS LMIDGILWEG FGGDPCDPCT TWCDAISMRM GYYGDFVFDR VLKTDVNKEF QMGAAPTTRD VAGLEKDPVV NVARPNPAYG KHMQDAEMFT NAAYMALNIW DRFDVFCTLG ATTGYLKGNS ASFNLVGLFG TKTQSSGFDT ANIVPNTALN QAVVELYTDT TFAWSVGARA ALWECGCATL GASFQYAQSK PKVEELNVLC NASEFTINKP KGYVGAEFPL DITAGTEAAT GTKDASIDYH EWQASLALSY RLNMFTPYIG VKWSRVSFDA DTIRIAQPKL AKPVLDTTTL NPTIAGKGTV VSSAENELAD TMQIVSLQLN KMKSRKSCGI AVGTTIVDAD KYAVTVETRL IDERAAHVNA QFRF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.