missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Bovine Vimentin Protein

Código de producto. 15905179
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15905179

Marca: enQuireBio™ QP139362ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the Vimentin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre Vimentin Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bovine
Especie Bovine
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSTRSVSSSS YRRMFGGPGT ASRPSSTRSY VTTSTRTYSL GSALRPTTSR TLYTSSPGGV YATRSSAVRL RSGVPGVRLL QDSVDFSLAD AINTEFKNTR TNEKVELQEL NDRFANYIDK VRFLEQQNKI LLAELEQLKG QGKSRLGDLY EEEMRELRRQ VDQLTNDKAR VEVERDNLAE DIMRLREKLQ EEMLQREEAE STLQSFRQDV DNASLARLDL ERKVESLQEE IAFLKKLHDE EIQELQAQIQ EQHVQIDMDV SKPDLTAALR DVRQQYESVA AKNLQEAEEW YKSKFADLSE AANRNNDALR QAKQESNEYR RQVQTLTCEV DALKGTNESL ERQMREMEEN FSVEAANYQD TIGRLQDEIQ NMKEEMARHL REYQDLLNVK MALDIEIATY RKLLEGEESR ISLPLPNFSS LNLRETNLDS LPLVDTHSKR TLLIKTVETR DGQVINETSQ HHDDLE
Tampón The protein (1 mg/ml) was lyophilized from a 1 mg/ml solution containing 10mM sodium phosphate pH 7.5, 6M urea, 2mM DTT, 1mM EDTA and 10mM methylammonium chloride.
Grado de pureza o calidad Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado