Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Código de producto. 16035780
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16035780 100 μg 100 microgramos
16045780 10 μg 10 microgramos
16085780 50 μg 50 microgramos
16065780 200 μg 200 microgramos
16075780 500 μg 500 microgramos
16055780 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16035780
Marca: enQuireBio™ QP6778ec100ug
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) TGF-beta 1 / TGFB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001159540.1
ID de gen (Entrez) 282089
Nombre TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TGFB1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bovine
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia ALDTNYCFSS TEKNCCVRQL YIDFRKDLGW KWIHEPKGYH ANFCLGPCPY IWSLDTQYSK VLALYNQHNP GASAAPCCVP QALEPLPIVY YVGRKPKVEQ LSNMIVRSCK CS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.