Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Retinol-binding protein 1
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_776589.1 |
| ID de gen (Entrez) | 281443 |
| Nombre | Retinol-binding protein 1 |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | RBP3 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Bovine |
| Mostrar más |