Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Resistin / ADSF / RETN Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Resistin / ADSF / RETN, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_899206.1
ID de gen (Entrez) 369020
Nombre Resistin / ADSF / RETN Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16094440
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6598-EC-10UG
10 μg
402.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16014450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6598-EC-200UG
200 μg
1600.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16024450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6598-EC-500UG
500 μg
2210.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16034450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6598-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16084440
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6598-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16004450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6598-EC-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_899206.1
Resistin / ADSF / RETN Protein
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
369020
Research Use Only
RETN
Recombinant Protein
E. coli
QSLCPIDKAI SEKIQEVTTS LVPGAVRIIG LDCRSVTSRG SLVTCPSGFA VTGCTCGSAC GSWDVRAETT CHCQCAGMDW TGARCCRLHI Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.