Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Resistin / ADSF / RETN Protein
Código de producto. 16094440
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16094440 10 μg 10 microgramos
16034450 50 μg 50 microgramos
16084440 100 μg 100 microgramos
16014450 200 μg 200 microgramos
16024450 500 μg 500 microgramos
16004450 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16094440
Marca: enQuireBio™ QP6598ec10ug
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Resistin / ADSF / RETN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_899206.1
ID de gen (Entrez) 369020
Nombre Resistin / ADSF / RETN Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RETN
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bovine
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia QSLCPIDKAI SEKIQEVTTS LVPGAVRIIG LDCRSVTSRG SLVTCPSGFA VTGCTCGSAC GSWDVRAETT CHCQCAGMDW TGARCCRLHI Q
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.